2,3-Dimetylonaftalen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08386.03
L08386.06
L08386.03EA
515
PLN
L08386.03
L08386.06
2,3-Dimetylonaftalen ≥97%
2,3-Dimetylonaftalen
Purity: 97%
CAS No.: 581-40-8
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Melting Point: 103-106°
Boiling Point: 265-268°
MDL No.: MFCD00004119
Formuła:
C₁₂H₁₂ MW: 156.23 g/mol Temp. Wrzenia: 265…268 °C Temp. topnienia: 103…106 °C Gęstość: 1.003 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004119 Numer CAS: 581-40-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-463-5 |