1,5-Dimetylonaftalen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
A16819.88EA
4020
PLN
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
1,5-Dimetylonaftalen ≥99%
1,5-Dimetylonaftalen
Purity: 99%
CAS No.: 571-61-9
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 265-266°
Beilstein Reference: 2039843
MDL No.: MFCD00004038
Formuła:
C₁₂H₁₂ Temp. Wrzenia: 265…266 °C Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004038 Numer CAS: 571-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-338-5 |