Drukuj
1-metylonaftalina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20809.0005 8.20809.0250 8.20809.1000
8.20809.0005EA 107 PLN
8.20809.0005 8.20809.0250 8.20809.1000
1-metylonaftalina do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-metylonaftalina
Formuła: C₁₁H₁₀
Temp. Wrzenia: 244…245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33…–32 °C
Gęstość: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004034
Numer CAS: 90-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-966-8
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.026 g/l (25 °C)
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 244 - 245 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 2 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 0.7 - 6.5 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 529 °C