1-metylonaftalina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 90-12-0
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6150
Melting Point: -22°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 506793
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004034
Formuła:
C₁₁H₁₀ Temp. Wrzenia: 240…243 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1,024 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004034 Numer CAS: 90-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-966-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |