2-(Bromometylo)naftalen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24568.06
B24568.14
B24568.22
B24568.06EA
328
PLN
B24568.06
B24568.14
B24568.22
2-(Bromometylo)naftalen 96%
2-(Bromometylo)naftalen
Purity: 96%
CAS No.: 939-26-4
Molecular Formula: C11H9Br
Formula Weight: 221.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₉Br MW: 221.1 g/mol Temp. Wrzenia: 213 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 51…55 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004123 Numer CAS: 939-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-359-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |