Drukuj
2-(Bromometylo)naftalen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 253 PLN
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Bromometylo)naftalen 96%
2-(Bromometylo)naftalen
Formuła: C₁₁H₉Br
MW: 221.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 213 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 52…57 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004123
Numer CAS: 939-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-359-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %