Drukuj
Naftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
184500-250G 184500-1KG 184500-5G
SIAL184500-250GEA 386 PLN
SIAL184500-250G SIAL184500-1KG SIAL184500-5G
Naftalen, Sigma-Aldrich®
Naftalen
Formuła: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 79…82 °C
Gęstość: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001742
Numer CAS: 91-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5
Jednostka: 1334
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM