Drukuj
Naftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20846.0100 8.20846.1000 8.20846.9010
8.20846.0100EA 199 PLN
8.20846.0100 8.20846.1000 8.20846.9010
Naftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Naftalen
Formuła: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 79…82 °C
Gęstość: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001742
Numer CAS: 91-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5
Jednostka: 1334
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.03 g/l (25 °C)
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 128.17 g/mol
Bulk Density 550 - 600 mg/m3
Boiling Point 218 °C
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Refractive Index 80 °C
Explosion Limit 0.9 - 5.9 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid