Drukuj
Naftalen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A13188.0B A13188.0I A13188.30
A13188.0BEA 594 PLN
A13188.0B A13188.0I A13188.30
Naftalen ≥99%
Naftalen
Purity: 99+% CAS No.: 91-20-3 Molecular Formula: C10H8 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5821 Odour: Aromatic Melting Point: 80-82° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1421310 Merck Reference: 14,6370 UN No.: 1334 MDL No.: MFCD00001742
Formuła: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 218 °C
Temp. topnienia: 80…82 °C
Gęstość: 0.963
Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001742
Numer CAS: 91-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5
Jednostka: 1334
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM