Naftalen ≥99.6%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.6%
CAS No.: 91-20-3
Molecular Formula: C10H8
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.9628
Refractive Index: 1.5821
Odour: Aromatic
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 218°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, chloroform, CS2, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1421310
Merck Reference: 14,6370
UN No.: 1334
MDL No.: MFCD00001742
Formerly important in dyestuff manufacture. As a precursor to phthalic anhydride
Formuła:
C₁₀H₈ Temp. Wrzenia: 218 °C Temp. topnienia: 80…82 °C Gęstość: 0,9628 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001742 Numer CAS: 91-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5 Jednostka: 1334 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6370 |