Drukuj
Naftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 361 PLN
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naftalen 99%
Naftalen
Formuła: C₁₀H₈
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 79…82 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001742
Numer CAS: 91-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5
Jednostka: 1334
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %