Naftalen 99+% for scintillation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
180200010
180200050
180202500
ACRO180200010EA
954
PLN
ACRO180200010
ACRO180200050
ACRO180202500
Naftalen 99+% for scintillation
Naftalen
Formuła:
C₁₀H₈ Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 79…82 °C Gęstość: 0,99 g/cm³ Temp. Zapłonu: 78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001742 Numer CAS: 91-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-049-5 Jednostka: 1334 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06457 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 82 °C |
Solubility | (5 % in methanol) Clear colorless |
GC | ≥99.0 % |