Drukuj
2-Naftol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
8.22290.0250EA 144 PLN
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
2-Naftol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Naftol
Formuła: C₁₀H₈O
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004067
Numer CAS: 135-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-182-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06471
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 121.6 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 294.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (30 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C