Drukuj
Piston rods for Transferpettor
Dostawca: Brand
701928 701932 701934 701938 701936 701930
612-5330EA 220 PLN
612-5330 612-3349 BRND701934 BRND701938 BRND701936 BRND701930
Piston rods for Transferpettor
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
For capacities ranged from 1 to 200 µl, provided with seal.
Informacje do zamówienia: Pack of 3.