Drukuj
VWR® DO 210/DO 210 M, Przenośny miernik tlenu
Dostawca: VWR Collection
664-0081EA 4300 PLN
664-0081 664-0082 664-0228 664-0229 664-0230
VWR® DO 210/DO 210 M, Przenośny miernik tlenu
Mierniki elektrochemiczne Mierniki tlenu
Te precyzyjne przyrządy mierzą rozpuszczony tlen w % i ppm (mg/l) oraz temperaturę. Wbudowany mikroprocesor przechowuje, oblicza i kompensuje wszystkie parametry związane z oznaczeniami DO.
  • Wodoodporna obudowa IP 67, duży wyświetlacz i łatwa w obsłudze klawiatura
  • Automatyczna kompensacja temperatury
  • Pamięć przeglądalna na 50 lub 250 zestawów danych
  • Żywotność baterii 1000 godzin (DO 210) lub 500 godzin (DO 210 M); funkcja automatycznego wyłączania (po 30 minutach nieużywania)
  • Rozpoznawanie przesunięcia elektrody; automatyczne blokowanie i przytrzymywanie odczytów na wyświetlaczu
Dodatkowe funkcje DO 210 M:
- Rozszerzona pojemność pamięci (250 zestawów danych)
- Wodoodporny port USB do przesyłania danych do komputera PC (nie wymaga oprogramowania)
- Zegar czasu rzeczywistego dla zapisanych danych
- Przypomnienie o ponownej kalibracji (do wyboru od 0 do 60 dni)
Gwarancja: 3 lata na urządzenia i 6 miesięcy na elektrody/sondy/kable.
Informacje do zamówienia: Walizka transportowa, czujnik polarograficzny DO, 6 zapasowych membran, kabel 1 m lub 4 m.