Drukuj
1-Naftol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 211 PLN
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naftol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Formuła: C₁₀H₈O
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003930
Numer CAS: 90-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-969-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06409
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials