Drukuj
1-Naftol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 151 PLN
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftol 99+%
1-Naftol
Formuła: C₁₀H₈O
Temp. Wrzenia: 278…280 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003930
Numer CAS: 90-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-969-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06409
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %