2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H28366.06
H28366.03
H28366.06EA
657
PLN
H28366.06
H28366.03
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥99%
2,6-Dimethoxynaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 5486-55-5
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 152-154°
MDL No.: MFCD00004063
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ Temp. topnienia: 152…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004063 Numer CAS: 5486-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-816-9 |