1,5-Dinitronaftalen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13869.14
A13869.22
A13869.14EA
207
PLN
A13869.14
A13869.22
1,5-Dinitronaftalen ≥97%
1,5-Dinitronaftalen
Purity: 97+%
CAS No.: 605-71-0
Molecular Formula: C10H6N2O4
Formula Weight: 218.17
Odour: Odourless
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 527184
MDL No.: MFCD00003916
Formuła:
C₁₀H₆N₂O₄ MW: 218.17 g/mol Temp. Wrzenia: 390 Temp. topnienia: 214…218 °C Gęstość: 1.586 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003916 Numer CAS: 605-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-095-2 |