Drukuj
1-Naftyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22291.0100 8.22291.1000
8.22291.0100EA 179 PLN
8.22291.0100 8.22291.1000
1-Naftyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Naftyloamina
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004016
Numer CAS: 134-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-138-7
Jednostka: 2077
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06485
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 143.19 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 7.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor Pressure 301 °C (1013 hPa)
Flash Point 0.003 hPa (20 °C)
Refractive Index 157 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C