1-Jodonaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22644.09
B22644.18
B22644.09EA
558
PLN
B22644.09
B22644.18
1-Jodonaftalen ≥98%
1-Jodonaftalen
Purity: 98%
CAS No.: 90-14-2
Molecular Formula: C10H7I
Formula Weight: 254.07
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₇I Temp. Wrzenia: 161…162 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,738 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003876 Numer CAS: 90-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-968-9 |