Drukuj
2-Chloronaftalen
Dostawca: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 2910 PLN
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Chloronaftalen
2-Chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00035731
Numer CAS: 91-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-079-9
Klasyfikacja Merck : 13,02169