Drukuj
2-Chloronaftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
404840050 404840250
ACRO404840050EA 831 PLN
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Chloronaftalen 99%
2-Chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
Temp. Wrzenia: 256 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Gęstość: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035731
Numer CAS: 91-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-079-9
Klasyfikacja Merck : 13,02169
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %