Drukuj
1-chloronaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
25320-250ML-F 25320-1L-F
SIAL25320-250ML-FEA 364 PLN
SIAL25320-250ML-F SIAL25320-1L-F
1-chloronaftalen, Sigma-Aldrich®
1-chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003874
Numer CAS: 90-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-967-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02168