Drukuj
1-chloronaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
8.20315.1000EA 507 PLN
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
1-chloronaftalen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 263
Temp. topnienia: –2.5 °C
Gęstość: 1.1938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003874
Numer CAS: 90-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-967-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02168
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -6 °C
Molar Mass 162.61 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 500 °C
Synonyms α-Naphthyl chloride
Hill Formula C10H7Cl