1-chloronaftalen tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 85%
CAS No.: 90-13-1
Molecular Formula: C10H7Cl
Formula Weight: 162.62
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.6330
Melting Point: ca -8°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 970836
Merck Reference: 14,2149
MDL No.: MFCD00003874
Formuła:
C₁₀H₇Cl Temp. Wrzenia: 259 °C Temp. topnienia: ∼–8 °C Gęstość: 1,194 Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003874 Numer CAS: 90-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-967-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2149 |