Drukuj
1-chloronaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
180970010 180971000 180970025
ACRO180970010EA 626 PLN
ACRO180970010 ACRO180971000 ACRO180970025
1-chloronaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Technical Grade
1-chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 259 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –2.5 °C
Gęstość: 1.194 g/cm³
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003874
Numer CAS: 90-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-967-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02168
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥93 %