Kwas 1,4-naftalenodikarboksylowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
L20249.14
L20249.22
L20249.14EA
624
PLN
L20249.14
L20249.22
Kwas 1,4-naftalenodikarboksylowy 98+%
Kwas 1,4-naftalenodikarboksylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 605-70-9
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Melting Point: 321-325°
Beilstein Reference: 2051255
Formuła:
C₁₂H₈O₄ Temp. topnienia: 321…325 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014312 Numer CAS: 605-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-094-7 |