Drukuj
2-Naftaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128100250 128100050 128101000
ACRO128100250EA 638 PLN
ACRO128100250 ACRO128100050 ACRO128101000
2-Naftaldehyd 98%
2-Naftaldehyd
Formuła: C₁₁H₈O
Temp. Wrzenia: 160 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 58…62 °C
Gęstość: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004094
Numer CAS: 66-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-640-2
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %