1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16934.06
A16934.03
A16934.14
A16934.06EA
498
PLN
A16934.06
A16934.03
A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 341-41-3
Molecular Formula: C10H6BrF
Formula Weight: 225.06
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₆BrF Temp. topnienia: 33…37 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051473 Numer CAS: 341-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-434-9 |