2-Bromonaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15300.06
A15300.14
A15300.22
A15300.06EA
273
PLN
A15300.06
A15300.14
A15300.22
2-Bromonaftalen ≥98%
2-Bromonaftalen
Purity: 98+%
CAS No.: 580-13-2
Molecular Formula: C10H7Br
Formula Weight: 207.08
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 281-282°
Beilstein Reference: 1858110
Merck Reference: 14,1426
MDL No.: MFCD00004051
Formuła:
C₁₀H₇Br Temp. Wrzenia: 281…282 °C Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 1,605 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004051 Numer CAS: 580-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-452-5 Klasyfikacja Merck : 14,1426 |