Drukuj
2-Bromonaftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
179710050 179710250 179711000
ACRO179710050EA 194 PLN
ACRO179710050 ACRO179710250 ACRO179711000
2-Bromonaftalen 99%
2-Bromonaftalen
Formuła: C₁₀H₇Br
Temp. Wrzenia: 281…282 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 53…57 °C
Gęstość: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004051
Numer CAS: 580-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-452-5
Klasyfikacja Merck : 13,01411
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %