Drukuj
1-bromonaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: α-Bromonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B73104-5G B73104-100G B73104-500G
SIALB73104-5GEA 166 PLN
SIALB73104-5G SIALB73104-100G SIALB73104-500G
1-bromonaftalen, Sigma-Aldrich®
1-bromonaftalen
Formuła: C₁₀H₇Br
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…6 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003868
Numer CAS: 90-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-965-2
Klasyfikacja Merck : 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM