Drukuj
1-bromonaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: α-Bromonaphthalene
17640-100ML 17640-500ML
SIAL17640-100MLEA 309 PLN
SIAL17640-100ML SIAL17640-500ML
1-bromonaftalen, Sigma-Aldrich®
1-bromonaftalen
Formuła: C₁₀H₇Br
MW: 207.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 0…6 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003868
Numer CAS: 90-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-965-2
Klasyfikacja Merck : 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM