Drukuj
1-bromonaftalen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Bromonaphthalene
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 294 PLN
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-bromonaftalen 96%
1-bromonaftalen
Formuła: C₁₀H₇Br
MW: 207.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 279…281 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.489 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003868
Numer CAS: 90-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-965-2
Klasyfikacja Merck : 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene