Drukuj
1,4-Dibromonaftalen 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
406500050 406500250
ACRO406500050EA 685 PLN
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaftalen 98+%
1,4-Dibromonaftalen
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041823
Numer CAS: 83-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-484-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %