Nickel(II) telluride ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13105.09
13105.18
13105.09EA
648
PLN
13105.09
13105.18
Nickel(II) telluride ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Nickel(II) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12142-88-0
Molecular Formula: NiTe
Formula Weight: 186.31
Physical Form: 10mm & Down Lump
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016258
Formuła:
NiTe MW: 186.29 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016258 Numer CAS: 12142-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 235-260-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |