Drukuj
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
31112.18 31112.09
31112.18EA 7240 PLN
31112.18 31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Purity: 99.9% CAS No.: 1310-32-3 Molecular Formula: FeSe Formula Weight: 134.81 Physical Form: -40 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016085
Formuła: FeSe
Temp. topnienia: 965 °C
Gęstość: 4,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016085
Numer CAS: 1310-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-177-1
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,04103