Drukuj
Tetratlenek osmu 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek osmu(VIII)
12103.02 12103.03 12103.48
12103.02EA 1130 PLN
12103.02 12103.03 12103.48
Tetratlenek osmu 99.8% (≥74.4% Os) (metals basis)
Tetratlenek osmu
Purity: 99.8% CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Crystalline Odour: Like chlorine Boiling Point: 130° Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers Merck Reference: 14,6893 UN No.: 2471 MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Formuła: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C
Temp. topnienia: 40.6 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011150
Numer CAS: 20816-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 244-058-7
Jednostka: 2471
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 14,6893