Drukuj
Tetratlenek osmu 99.9+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek osmu(VIII)
191180010 191181000 191182500 191185000 191180050
ACRO191180010EA 1650 PLN
ACRO191180010 ACRO191181000 ACRO191182500 ACRO191185000 ACRO191180050
Tetratlenek osmu 99.9+% (trace metals basis)
Tetratlenek osmu
Formuła: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011150
Numer CAS: 20816-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 244-058-7
Jednostka: 2471
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,06962
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystals
Melting point 40 to 42°C
Heavy metals ≤0.005 %
Solubility Passes test
Purity ≥99.90 % (Metal purity)
Non-volatile matter ≤0.2 %
Osmium (Os) 74.2 to 75.4 %
Ruthenium (Ru) ≤0.01 %