Drukuj
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
13134.09 13134.18
13134.09EA 858 PLN
13134.09 13134.18
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(IV) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-89-2 Molecular Formula: MnTe2 Formula Weight: 310.14 Physical Form: 6mm & Down Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064703
Formuła: MnTe₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064703
Numer CAS: 12032-89-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-783-7