Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganese telluride
36389.09
36389.03
36389.09EA
3290
PLN
36389.09
36389.03
Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-88-1
Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2
Formula Weight: 182.54
Physical Form: 10mm & Down Lump
Appearance: Dark grey
MDL No.: MFCD00049487
Formuła:
MnTe MW: 182.54 g/mol Temp. topnienia: 1150 Gęstość: 6 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049487 Numer CAS: 12032-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-782-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities | 0,1% max. |