Rhenium disulphide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89482.04
89482.09
89482.04EA
2830
PLN
89482.04
89482.09
Rhenium disulphide ≥99%
Rhenium disulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12038-63-0
Molecular Formula: ReS2
Formula Weight: 250.33
Physical Form: Powder
Density: 7.506
MDL No.: MFCD00016307
Formuła:
ReS₂ Gęstość: 7,506 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016307 Numer CAS: 12038-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 234-878-3 |