Drukuj
Chloropentacarbonylrhenium 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
316310010 316310050
ACRO316310010EA 1010 PLN
ACRO316310010 ACRO316310050
Chloropentacarbonylrhenium 98%
Chloropentacarbonylrhenium
Formuła: C₅ClO₅Re
Numer MDL: MFCD00013296
Numer CAS: 14099-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-948-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Elemental Analysis ≥97.5 %