Rhenium pentachloride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43294.09
43294.04
43294.09EA
11680
PLN
43294.09
43294.04
Rhenium pentachloride ≥99.9% (metals basis)
Rhenium pentachloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13596-35-5
Molecular Formula: ReCl5
Formula Weight: 363.47
Physical Form: -50 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011197
Formuła:
Cl₅Re Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011197 Numer CAS: 13596-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-042-6 |