Chlorek renu(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13230.01
13230.03
13230.01EA
1340
PLN
13230.01
13230.03
Chlorek renu(III)
Chlorek renu(III)
CAS No.: 13569-63-6
Molecular Formula: ReCl3
Formula Weight: 292.56
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011196
Formuła:
Cl₃Re Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011196 Numer CAS: 13569-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-987-1 |