Chromium(III) telluride ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40206.06
40206.14
40206.06EA
535
PLN
40206.06
40206.14
Chromium(III) telluride ≥99.5% (metals basis)
Chromium(III) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12053-39-3
Molecular Formula: Cr2Te3
Formula Weight: 486.79
Physical Form: -60+100 Mesh Powder
Density: 7.0
Appearance: Gray-black
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1300°
MDL No.: MFCD00016040
Formuła:
Cr₂Te₃ MW: 486.79 g/mol Temp. topnienia: ∼1300 °C Gęstość: 7.0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016040 Numer CAS: 12053-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 235-003-8 |