Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13084.09
13084.18
13084.09EA
973
PLN
13084.09
13084.18
Tungsten diselenide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten diselenide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12067-46-8
Molecular Formula: WSe2
Formula Weight: 341.77
Physical Form: 10-20 Micron powder
Density: 9.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049703
Formuła:
Se₂W Gęstość: 9,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049703 Numer CAS: 12067-46-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-078-7 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |