Tritlenek chromu ≥99.9% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10691.14
10691.22
10691.36
10691.14EA
662
PLN
10691.14
10691.22
10691.36
Tritlenek chromu ≥99.9% (metals basis), Puratronic®
Tritlenek chromu
Purity: 99.9%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Formuła:
CrO₃ Temp. Wrzenia: 250 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 196 °C Gęstość: 2,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010952 Numer CAS: 1333-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-607-8 Jednostka: 1463 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119458868-17 Klasyfikacja Merck : 14,2235 |