Drukuj
Tritlenek chromu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
405230025 405235000 405230010
ACRO405230025EA 1990 PLN
ACRO405230025 ACRO405235000 ACRO405230010
Tritlenek chromu 98+% ACS
Tritlenek chromu
Formuła: CrO₃
Temp. topnienia: 196 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010952
Numer CAS: 1333-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-607-8
Jednostka: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Klasyfikacja Merck : 13,02256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to purple Powder, crystals or granules
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %